Documenti fondamentali
S5070
Sigma-Aldrich
Anti-Sodium Channel ASIC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-DRASIC
Scegli un formato
50 μL
CHF 255.00
CHF 255.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
CHF 255.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 255.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
rat
tecniche
western blot: 1:200 using rat dorsal root ganglion lysate
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACCN3(9311)
mouse ... Accn3(171209)
rat ... Accn3(286920)
Categorie correlate
Immunogeno
synthetic peptide corresponding to residues 2-16 of rat ASIC3. The sequence has 14/15 residues identical in mouse and 11/15 identical in human.
Stato fisico
Lyophilized from phosphate buffered saline, pH 7.4, 1% bovine serum albumin, and 0.05% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)