Vai a
30574
Atto 488-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 354.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 354.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV absorption
λ: 502.0-508.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 488 biotin is suitable for fluorescence labeling of avidin/streptavidin conjugated molecules.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
936061862041051
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
30574
Atto 488-Biotin
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
18620
Atto 633
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
41051
Atto 488
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What linker molecule is used between the biotin and the atto 488 dye? Where can I see a skeleton structure of the product? The structure on the data sheet is incomplete, it only shows the structure of the dye.
    1 answer
    1. Please see the complete structure below:
      Helpful?