Documenti fondamentali
S3375
Sigma-Aldrich
Sedoheptulose anhydride monohydrate
Sinonimo/i:
2,7-Anhydro-β-D-altro-heptulopyranose, Sedoheptulosan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O6 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
Sedum spectabile
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D -133 to -130 °, c = 2% (w/v) in water
Stringa SMILE
O.[H][C@]12CO[C@](CO)(O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C7H12O6.H2O/c8-2-7-6(11)5(10)4(9)3(13-7)1-12-7;/h3-6,8-11H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5-,6+,7-;/m1./s1
TXADMKCMMLBFTL-CQJQEINESA-N
Nota sulla preparazione
Prepared by a modified procedure of LaForge, F.B. and Hudson, C.S., J. Biol. Chem., 30, 61 (1917).
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dauren Biyashev et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1480(1), 170-182 (2020-09-07)
Injury of the skin from exposure to toxic chemicals leads to the release of inflammatory mediators and the recruitment of immune cells. Nitrogen mustard (NM) and other alkylating agents cause severe cutaneous damage for which there are limited treatment options.