Vai a
75436
L-Ribulose
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
L-Adonose, L-erythro-2-Pentulose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 178.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.13
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 178.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3,5-8,10H,1-2H2/t3-,5-/m0/s1
InChI key
ZAQJHHRNXZUBTE-UCORVYFPSA-N
Application
L-Ribulose has been used as a substrate in L-arabinose isomerase activity assay and in ribulokinase activity assay.
Biochem/physiol Actions
L-Ribulose is produced from L-ribose by microbial enzymes. L-Ribulose is a rare sugar and a precursor for antiviral drugs synthesis. Major industrial production of L-ribulose is by the use of L-arabinose isomerase enzyme.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
17755N7662ALD00100
L-Ribulose ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
75436
L-Ribulose
description
≥90% (HPLC)
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥95% (HPLC), solid
description
98% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D +14.5±3.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What does 'C = 0.1 in H2O' mean? What is the unit of 'c'
    1 answer
    1. The 'c', listed in the optical activity of the Property section, designates the concentration at which the value was determined - in this case, at a concentration of 0.1% (by mass) in water.