S3062
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-SNCA
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-α-Synuclein antibody produced in rabbit, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 19 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using formic acid treated sections of Alzheimer′s Disease brain
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using extract of rat brain homogenate
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
rat ... Snca(29219)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)