Documenti fondamentali
S1626
Sigma-Aldrich
Sorbic acid
99.0-101.0% anhydrous basis
Sinonimo/i:
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Beilstein:
1098547
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% anhydrous basis
Stato
(Crystalline powder or granule)
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: 0.05 g/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Spettro attività antibiotica
fungi
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Descrizione generale
Sorbic acid is used as a food preservative and has antimicrobial property.
Applicazioni
Sorbic acid has been used as an antimicrobial component of artificial diet for worms.
Azioni biochim/fisiol
Sorbic acid can be used to inhibit bacterial, yeast and fungal sulfhydryl enzymes by inhibiting amino acid uptake.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diet improvement for western corn rootworm (Coleoptera: Chrysomelidae) larvae
Huynh MP, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0187997-e0187997 (2017)
Evidence that sorbic acid does not inhibit yeast as a classic `weak acid preservative?
Stratford M and Anslow PA
Letters in Applied Microbiology, 27(4), 203-206 (1998)
SYNERGY OF SECONDARY COMPOUNDS IN THE ARTIFICIAL FOODS OF THE LAST INSTAR OF HYPHANTRIA CUNEA (DRURY)(LEPIDOPTERA: ARCTIIDAE)
Yanar O, et al.
APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 14(3), 195-205 (2016)
A technique for continuous mass rearing of the black vine weevil, Otiorhynchus sulcatus
Fisher JR and Bruck DJ
Entomologia Experimentalis et Applicata, 113(1), 71-75 (2004)
Evidence that sorbic acid does not inhibit yeast as a classic `weak acid preservative?
Introduction to Food Toxicology (2009)