Documenti fondamentali
1.00662
SAFC
Acido sorbico
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 200
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Acido sorbico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E200
Numero indice EU:
203-768-7
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
agenzia
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
0.00018 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>130 °C
tecniche
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.3 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
P. ebollizione
160-260 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
120-150 °C
Solubilità
1.6 g/L
Densità
1.2 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
As: ≤0.0003%
Cd: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma EMPROVE® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
L′acido sorbico è ampiamente utilizzato come conservante in formulazioni farmaceutiche e nei cosmetici. È impiegato anche come additivo per la conservazione degli alimenti.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.