RDD004
PIPES
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sinonimo/i:
Acido 1,4-piperazinadietansolfonico, Piperazina-1,4-bis(acido 2-etansolfonico), Piperazina-N,N′-bis(acido 2-etansolfonico)
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥99%
Stato
crystalline powder
Qualità
free-flowing
Perdita
≤1.0% loss on drying, 110 degrees Celcius
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.