Vai a
P3768
PIPES disodium salt
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2Na2O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-562-3
Beilstein/REAXYS Number:
9453872
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2949P7643P6757
PIPES ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
P6757
PIPES
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES disodium salt
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)