RAB1365
Human CHL-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CHL1(10752)
Descrizione generale
Applicazioni
Please refer to the attached Protocolfor details.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials