Documenti fondamentali
RAB1268
Sigma-Aldrich
Human Annexin A1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Scegli un formato
96 WELLS
CHF 593.00
CHF 593.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96 WELLS
CHF 593.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 593.00
Check Cart for Availability
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.6 ng/mL
standard curve range: 1.64-400 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ANXA1(301)
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. I would like to know if samples kept in the fridge (4ºC) could be used with this ELISA Kit (RAB1268) or if they should be stored in the freezer (-20ºC or -80ºC). My samples are human plasma and serum. Thank you in advance!
    1 answer
    1. Serum and plasma samples should be stored at -80ºC if not assayed immediately.
      Samples should be aliquoted in volumes enough for one assay. Avoid freeze-and-thaw. 4ºC can only be used briefly when setting up the assays; samples should be frozen at -80ºC if they are not assayed that day.