Documenti fondamentali
RA2DWPAT-EP
Rotor for Eppendorf® 5810/5810R Centrifuges
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
About This Item
Codice UNSPSC:
41103909
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
to hold 2 x 1 filtration plate kits
to hold 2 x 2 DWP
to hold 2 x 6 MTP
A-2-DWP-AT, aerosol-tight
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022639901
Parametri
4,500 max. RCF (3,486 xg)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models 5810/5810R
Descrizione generale
Rotor for Eppendorf(R) 5418/5418R Centrifuge
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)