EP5804784006
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 4 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
Scegli un formato
CHF 228.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 228.00
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
holds 4 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5804784006 (Global)
Parametri
3,234 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
120 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 250 mL round buckets
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)