R9629
D-(−)-Ribose
suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
microbial
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Solubilità
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Compatibilità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3