Vai a
D3126
2-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt
≥95% (ICP-AES)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 103.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 313.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11O7P · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
CHF 103.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥95% (ICP-AES)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cation traces
Na: 14.0-19.0% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)CC=O
InChI
1S/C5H11O7P.Na.H/c6-2-1-4(7)5(8)3-12-13(9,10)11;;/h2,4-5,7-8H,1,3H2,(H2,9,10,11);;
InChI key
VKWGIGKPYXQSGV-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Deoxyribose 5-phosphate is used as a substrate to identify, differentiate and characterize deoxyribose-phosphate aldolase(s). It is used for the synthesis of 2′-deoxyribonucleoside building blocks for the synthesis of antisense drugs and antiviral nucleosides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5883A2013T9375
description
≥95% (ICP-AES)
description
≥92.5%
description
≥95% (HPLC)
description
≥96% (HPLC)
assay
≥95% (ICP-AES)
assay
≥92.5%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)