R9157
Ro 4-1284
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-2-ethyl-3-isobutyl-9,10-dimethoxy-1,2,3,4,5,6,7-hexahydrobenzo[a]chinolizine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: 16 mg/mL
Ideatore
Roche
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC1(O)CC2N(CCc3cc(OC)c(OC)cc23)CC1CC(C)C
InChI
1S/C21H33NO3/c1-6-21(23)12-18-17-11-20(25-5)19(24-4)10-15(17)7-8-22(18)13-16(21)9-14(2)3/h10-11,14,16,18,23H,6-9,12-13H2,1-5H3
TUNMGCULOKMBNJ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)