R8656
Anti-Peroxiredoxin 2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-NKEFB, Anti-Natural killer-enhancing factor B, Anti-PRDX2, Anti-TDPX1, Anti-Thiol-specific antioxidant 1, Anti-Thioredon peroxidase 1, Anti-Torin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2.0-5.0 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 0.5-1.0 using whole extract of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat NRK cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRDX2(7001)
mouse ... Prdx2(21672)
rat ... PRDX2(29338)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol