182515
CK-666
≥95% (HPLC), solid, Arp2/3 complex inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, 2-Fluoro-N-(2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)benzamide, CK-0944666, Actin Assembly Inhibitor XIII, Actin Assembly Inhibitor XIII, 2-Fluoro-N-(2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)benzamide, CK-0944666
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, CAS 442633-00-3, is a cell-permeable selective inhibitor of actin assembly mediated by actin-related protein Arp2/3 complex (IC50 = 4 uM in human).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(cccc1)C(=O)NCCc2c3c([nH]c2C)cccc3
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3