R6527
Reboxetine mesylate hydrate
>96% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(2R)-rel-2-[(R)-(2-Ethoxyphenoxy)phenylmethyl]morpholine, Edronax, Vestra
Saggio
>96% (HPLC)
Stato
solid
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: >5 mg/mL at ≤60 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CS(O)(=O)=O.CCOc1ccccc1O[C@@H]([C@H]2CNCCO2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H23NO3.CH4O3S.H2O/c1-2-21-16-10-6-7-11-17(16)23-19(15-8-4-3-5-9-15)18-14-20-12-13-22-18;1-5(2,3)4;/h3-11,18-20H,2,12-14H2,1H3;1H3,(H,2,3,4);1H2/t18-,19-;;/m1../s1
SZPHEVAYLIVGRC-BAMQSBMESA-N
Applicazioni
- to study its effects on the surge of dopamine in the cortex of mice brain[1]
- to study its anti-immobility effects on the behavior of mice[2]
- to analyze its effects on the probabilistic reversal learning task in rodents[3]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)