Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 74.40 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18841-0000
Feature:
6 x 12 1.5ml tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 74.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
polypropylene
feature
6 x 12 1.5ml tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18841-0000
L × W × H
9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in.
color
white
General description
Stackable racks hold 72 tubes in a 6 × 12 array.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| feature 6 x 12 1.5ml tubes | feature 6 x 12 400μl tubes | feature Holds 80 x 1.5/2 mL tubes | feature Holds 28 x 1.5-2 mL tubes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18841-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18840-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18845-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F18742-0001 |
| material polypropylene | material polypropylene | material natural , polypropylene | material polypropylene |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 5 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 9 1/8 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in. | L × W × H 9 in. × 4 3/8 in. × 4 3/8 in. | L × W × H 22.7 cm × 6.7 cm × 2.7 cm | L × W × H - |
| color white | color white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcentrifuge tube rack, rectangular
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?