Merck
Portaprovette
Portaprovette di quattro colori diversi: viola, blu, verde e giallo
Il portaprovette, detto anche rack per provette, è un elemento essenziale dell'attrezzatura di laboratorio che facilita il posizionamento verticale di più provette contemporaneamente. È particolarmente utile quando si gestiscono o si raccolgono diverse soluzioni contemporaneamente. Oltre all'organizzazione, i portaprovette assicurano anche una conservazione sicura e la possibilità di trasportare e di occuparsi della pulizia delle provette comodamente. I rack per provette e microprovette possono essere fabbricati in vari materiali, come metallo nudo o con rivestimento epossidico, legno e diversi tipi di plastica; presentano aperture di diverse dimensioni per accomodare le provette di diametro corrispondente.
Scoprite di più su
Portaprovette BRAND®
I portaprovette BRAND® sono realizzati in polipropilene o PTFE, possono essere autoclavati e sono costituiti da tre pezzi facilmente assemblabili. Hanno una struttura robusta, sono impilabili e non galleggiano nei bagni ad acqua. Possono accomodare fino a 84 provette di vario diametro e sono disponibili in quattro colori.
Portaprovette Heathrow Scientific
Realizzati in poliossimetilene (rinforzato con fibra di vetro), i portaprovette Heathrow Scientific sono robusti e molto resistenti ad acidi, solventi, basi e calore. Questi rack durevoli sono stampati in un unico pezzo continuo; non sono previste, quindi, parti da assemblare o da staccare. Il posizionamento delle provette viene univocamente indicato dalle coordinate stampate, che offrono anche il vantaggio di non staccarsi durante l’impiego dei bagni ad acqua; inoltre, un'area piatta consente l’etichettatura del rack, facilitandone l'identificazione. Sono disponibili in quattro colori e in due formati, uno la metà dell’altro; il rack più grande può ospitare fino a 72 provette di vario diametro.
I coloratissimi rack Heathrow Scientific formati da blocchi che possono ruotare indipendentemente l'uno dall'altro e i portaprovette a cubo sono fabbricati in polipropilene autoclavabile. Accomodano provette da 1,5 a 50 mL di capacità, di diametro diverso; ogni lato del rack ospita provette aventi un determinato diametro. Pertanto, semplicemente ruotando opportunamente i rack o i blocchi di cui sono costituiti, si può lavorare con provette diverse a seconda delle necessità.
Il portaprovette Heathrow Scientific Pop-Up per provette da 50 mL quando non è utilizzato può essere ripiegato per occupare meno spazio; verrà prontamente riaperto quando tornerà a essere necessario, grazie a meccanismi di chiusura e di apertura molto semplici.
Portaprovette Scienceware® POXYGRID®
I portaprovette Scienceware® POXYGRID® sono realizzati in acciaio epossidico (rivestito). Il filo d'acciaio saldato è rivestito di una resina epossidica polimerizzata a caldo termoindurente, che offre protezione dalla ruggine e dalla corrosione. Il rivestimento non viene intaccato dalla maggior parte dei solventi organici, dagli acidi deboli e dagli alcali e offre un'eccellente resistenza all'abrasione e un'ottima adesione al substrato in acciaio. Questi portaprovette possono essere utilizzati nell’intervallo di temperature comprese tra -233 e 121°C. Grazie alle loro durevolezza, si prestano a diverse applicazioni di laboratorio. Potendo accomodare fino a 150 provette, sono ideali per organizzare e conservare in modo efficiente molti campioni.
Portaprovette Mega Rack®
Il portaprovette Mega Rack® è un rack ad alta capacità progettato specificamente per lo stoccaggio di provette contenenti campioni e prelievi di sangue. Realizzato in polipropilene, costituisce la scelta ideale per i laboratori ad alta produttività che devono conservare un elevato numero di campioni. Inoltre, essendo facilmente sterilizzabile in autoclave, si presta a un uso ripetuto in laboratorio. Il portaprovette è costruito con materiali resistenti e leggeri, per garantire facilità di trasporto e maneggevolezza. Grazie al design ad alta capacità e alla struttura robusta, i Mega Rack costituiscono una soluzione pratica per organizzare e conservare in modo efficiente un gran numero di provette.
Ogni rack è dotato di identificazione alfanumerica, che facilita la localizzazione delle provette consentendone un recupero rapido ed efficiente. Inoltre, i portaprovette Mega Rack consentono di riunire diversi gruppi di test in un unico rack, riducendo il numero di portaprovette necessario e favorendo una migliore organizzazione. 
Rack per provette da microcentrifuga
I rack per provette da microcentrifuga sono progettati specificamente per microfiale e microprovette. Aiutano a prevenire l'apertura dei tappi delle provette durante l'ebollizione, evitando efficacemente la perdita e la contaminazione dei campioni.
Rack Heathrow Scientific per provette da PCR e per criogenia
I portaprovette Heathrow Scientific per le basse temperature e per PCR offrono numerose soluzioni tra cui scegliere per la manipolazione e lo stoccaggio delle provette di volume compreso tra 0,2 e 2 mL. Il portaprovette per PCR è dotato di un coperchio con apertura laterale che consente un raffreddamento più rapido dei campioni garantendone l'integrità. I rack per PCR reversibili consentono di utilizzare provette da 0,2 mL, 0,5 mL e 1,5/2,0 mL grazie a un coperchio a cerniera rimovibile che si adatta a entrambi i lati del rack.
Il portaprovette per la conservazione criogenica è dotato di fori di drenaggio in ogni pozzetto che agevolano la pulizia. Inoltre, ogni pozzetto è identificato da un codice alfanumerico e le impugnature scanalate facilitano lo svitamento dei tappi con una sola mano. Heathrow Scientific offre anche un rack per microprovette galleggiante progettato per mantenere a galla le microprovette nei bagni di ghiaccio; questo accessorio è perfetto per controllare la temperatura dei campioni. Una delle ultime novità della linea di prodotti di Heathrow Scientific è il TracRack®, ideato per eliminare l'inconveniente di dover estrarre un intero rack di campioni dal frigorifero o dal congelatore. Questo portaprovette innovativo consente di estrarre una sola fila di campioni alla volta.
Rack BRAND® per provette da microcentrifuga
I rack BRAND® per provette da microcentrifuga sono realizzati in polipropilene o PTFE, possono ospitare fino a 128 microprovette e sono disponibili in tre colori: blu, rosso e bianco.
Rack Nalgene® per provette da microcentrifuga
Costruiti in resina acetalica rinforzata con fibre di vetro, i rack Nalgene® per provette da microcentrifuga possono essere autoclavati e ospitano fino a 24 provette da 1,5 mL. Sono compatibili con la maggior parte delle sostanze chimiche di laboratorio, eccetto gli acidi.