R150-05N
Rat Skeletal Muscle Cells: RSkMC, neonatal
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat skeletal muscle (normal limb)
Confezionamento
pkg of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Cell Applications, Inc
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 42
Morfologia
Skeletal muscle
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
muscular dystrophy
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Descrizione generale
Rat Skeletal Muscle Cells (RSkMC) provide a useful system to study many aspects of muscular function and disease and can serve as an intermediate model of human diseases. Skeletal Muscle Cells also play an instrumental role in the glucose metabolism and diabetes.
Origine della linea cellulare
Applicazioni
Componenti
Nota sulla preparazione
- 1st passage, >500,000 cells in Rat Skeletal Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Mantenimento delle subcolture
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Protocolli
Technical information for working with rat skeletal muscle cells including thawing, subculturing and cryopreservation