Documenti fondamentali
PZ0379
Sigma-Aldrich
PF-04827736
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(S)-7,8-Dimethoxy-N-[1-methyl-2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]-4-quinazolinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N5O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.38
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC1=NNC(C[C@H](C)NC2=NC=NC3=C2C=CC(OC)=C3OC)=C1
Azioni biochim/fisiol
PF-04827736 is a non-brain penetrant potent and selective inhibitor of phosphodiesterase PDE1, thought to be involved in regulation of vascular smooth muscle.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3