PZ0345
PF-06700841 tosylate salt
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
[(1S)-2,2-Difluorocyclopropyl][3-[2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-4-pyrimidinyl]-3,8-diazabicyclo[3.2.1]oct-8-yl]-methanone tosylate salt
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC1(F)C[C@H]1C(N2[C@H]3CN(C4=CC=NC(NC5=CN(C)N=C5)=N4)C[C@@H]2CC3)=O.CC6=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C6
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3