Documenti fondamentali
PZ0336
Sigma-Aldrich
TMI-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[4-(2-Butynyloxy)phenyl]sulfonyl]-N-hydroxy-2,2-dimethyl-(3S)thiomorpholinecarboxamide, TMI 1, WAY-171318
Scegli un formato
5 MG
CHF 103.00
25 MG
CHF 416.00
CHF 103.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 103.00
25 MG
CHF 416.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N2O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.50
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Spedizione prevista il13 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=S(N1[C@@H](C(NO)=O)C(C)(C)SCC1)(C2=CC=C(OCC#CC)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-4-5-11-24-13-6-8-14(9-7-13)26(22,23)19-10-12-25-17(2,3)15(19)16(20)18-21/h6-9,15,21H,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
CVZIHNYAZLXRRS-HNNXBMFYSA-N
Azioni biochim/fisiol
TMI-1 (WAY-171318) is potent inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17) also known as the tumor necrosis factor-α (TNF-α) converting enzyme (TACE), and matrix metalloprotease (MMP). TMI-1 potently inhibits LPS-induced TNF-α secretion in human primary monocytes, and human whole blood. TMI-1 selectively induces caspase-dependent apoptosis in triple negative (TN) and ERBB2-overexpressing breast tumor cell lines.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2