PZ0206
PF-04455242 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-N-((2′-(pyrrolidin-1-ylsulfonyl)biphenyl-4-yl)methyl)propan-1-amine hydrochloride, N-(2-Methylpropyl)-2′-(1-pyrrolidinylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-methanamine hydrochloride, PF-4455242 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.CC(C)CNCc1ccc(cc1)-c2ccccc2S(=O)(=O)N3CCCC3
InChI
1S/C21H28N2O2S.ClH/c1-17(2)15-22-16-18-9-11-19(12-10-18)20-7-3-4-8-21(20)26(24,25)23-13-5-6-14-23;/h3-4,7-12,17,22H,5-6,13-16H2,1-2H3;1H
WRNZYMZEVIVCFL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.