Vai a
SML0174
GPR35 Agonist, Compound 10
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[4-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinylidene)methyl]phenoxy]-acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 123.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 516.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 123.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(cc1)\C=C2/SC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H9NO5S/c14-10(15)6-18-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)13-12(17)19-9/h1-5H,6H2,(H,14,15)(H,13,16,17)/b9-5-
InChI key
WXMCOLGPDOYHNK-UITAMQMPSA-N
Application
GPR35 Agonist, Compound 10, may be used in GPR35-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
GPR35 Agonist
GPR35 agonist Compound 10 is a GPR35 agonist the binds with higher affinity than other known agonists, such as kynurenic acid and zaprinast. Compound 10 was more potent than zaniprast (pEC50 = 5.3 vs 4.18) for recombinantly expressed human GPR35, and unlike zaprinast, is equipotent for human and rat GPR35
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1491G3295SML2121
GW501516 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1491
GW501516
GW0742 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
G3295
GW0742
A-33 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2121
A-33
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL at ~60 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)