Documenti fondamentali
PZ0140
Sigma-Aldrich
EBPC
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2,5-Dihydro-4-hydroxy-5-oxo-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, CP-10668
Scegli un formato
5 MG
CHF 80.50
25 MG
CHF 388.00
CHF 80.50
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 80.50
25 MG
CHF 388.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 80.50
Spedizione prevista il14 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-2-19-14(18)11-9-15(13(17)12(11)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,16H,2,8-9H2,1H3
IGYRPDIWSYGHMY-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
EBPC is an aldose reductase inhibitor; anti-cancer.
Altre note
air sensitive
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Eva Bresson et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 98-98 (2012-06-02)
Prostaglandins are important regulators of female reproductive functions to which aldose reductases exhibiting hydroxysteroid dehydrogenase activity also contribute. Our work on the regulation of reproductive function by prostaglandins (PGs), lead us to the discovery that AKR1B5 and later AKR1B1were highly
E S Kang et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 62(10), 1146-1155 (2005-06-02)
Over-expression of aldose reductase (AR) has been observed in many cancer cells. To clarify the role of AR in tumor cells, we investigated the pathways mediating expression of the AR gene induced by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), a potent tumor promoter. In
Articoli
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research