Documenti fondamentali
PZ0131
Sigma-Aldrich
PF-998425
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-((1R,2R)-2-Hydroxycyclohexyl)-2(trifluoromethyl)benzonitrile
Scegli un formato
5 MG
CHF 148.00
25 MG
CHF 514.00
CHF 148.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 148.00
25 MG
CHF 514.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14F3NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 148.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCCC[C@@H]1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H14F3NO/c15-14(16,17)12-7-9(5-6-10(12)8-18)11-3-1-2-4-13(11)19/h5-7,11,13,19H,1-4H2/t11-,13-/m1/s1
MENRRRXHFQYXDW-DGCLKSJQSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-998425 is a novel, nonsteroidal androgen receptor antagonist.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.