PLA0046
Rabbit anti-ATR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
FCTCS, FRAP-related protein 1, FRAP-related protein-1, FRP1, MEC1, SCKL, SCKL1, ataxia telangiectasia and Rad3 related, ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, homolog, homolog (S. cerevisiae), mitosis entry checkpoint 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_001175.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... ATR(545)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol