Documenti fondamentali
PHG0002
SAFC
TRIS cloridrato
Sinonimo/i:
Trizma® cloridrato, TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il Tris HCl è un tampone biologico di uso comune. L′impiego di Tris/Tris HCl come sistema tampone è molto diffuso nei sistemi biologici per la produzione di articoli biofarmaceutici, la coltura cellulare, la diagnostica e la biologia molecolare. Il valore di pKa del Tris è pari a 7,77, che corrisponde precisamente a un pH fisiologico di 7,36.
Il Tris HCl viene utilizzato come componente del tampone coniugato con Tris/trometamina/Trizma nelle formulazioni dei tamponi biofarmaceutici (per applicazioni a monte e a valle), nelle separazioni con elettroforesi e nelle formulazioni di reagenti diagnostici.
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nicola Forte et al.
Nature communications, 12(1), 6137-6137 (2021-10-23)
The mammalian brain stores and distinguishes among episodic memories, i.e. memories formed during the personal experience, through a mechanism of pattern separation computed in the hippocampal dentate gyrus. Decision-making for food-related behaviors, such as the choice and intake of food
Tibor Maliar et al.
Chemistry & biodiversity, 12(11), 1678-1695 (2015-11-17)
The content of biogenic compounds and the biological activities of barley (Hordeum vulgare L.)-grain extracts was evaluated. The sufficiently large and heterogeneous set of barley genotypes (100 accessions) enabled the selection of special genotypes interesting for potential industrial, pharmaceutical, and
Yingning Zheng et al.
Analytica chimica acta, 834, 45-50 (2014-06-15)
Our present work aimed at developing a pseudo triple-enzyme cascade electrocatalytic electrochemical aptasensor for determination of thrombin with the amplification of alcohol dehydrogenase (ADH)-Pt-Pd nanowires bionanocomposite and hemin/G-quadruplex structure that simultaneously acted as NADH oxidase and HRP-mimicking DNAzyme. With the
Hong Peng et al.
Autophagy, 16(4), 698-708 (2019-06-27)
SQSTM1/p62 (sequestosome 1) is a critical macroautophagy/autophagy receptor that promotes the formation and degradation of ubiquitinated aggregates. SQSTM1 can be modified by ubiquitination, and this modification modulates its autophagic activity. However, the molecular mechanisms underpinning its reversible deubiquitination have never
Michiya Matsusaki et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(10), 3386-3396 (2015-04-09)
We developed a human skin equivalent (HSE) containing blood and lymph-like capillary networks using a cell coating technique, which is a rapid fabrication technology of three-dimensional cellular constructs by cell surface coating using layer-by-layer assembled nanofilms of extracellular matrices. The