P9953
L-α-Phosphatidyl-D-myo-inositol 3,4,5-triphosphate, dioctanoyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
lyophilized powder
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C25H50O22P4/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)41-15-17(43-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-42-51(39,40)47-22-20(28)23(44-48(30,31)32)25(46-50(36,37)38)24(21(22)29)45-49(33,34)35/h17,20-25,28-29H,3-16H2,1-2H3,(H,39,40)(H2,30,31,32)(H2,33,34,35)(H2,36,37,38)/t17-,20+,21+,22-,23+,24-,25-/m1/s1
ANFYVAHJWGJYAT-QLCNXWICSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?