P7742
Prostaglandin G2
≥95% (HPLC), acetone solution
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
acetone solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](OO)\C=C\[C@H]1C2CC(OO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O6/c1-2-3-6-9-15(24-23)12-13-17-16(18-14-19(17)26-25-18)10-7-4-5-8-11-20(21)22/h4,7,12-13,15-19,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,21,22)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
SGUKUZOVHSFKPH-YNNPMVKQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup