P7607
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α antibody produced in mouse
clone PPI-377, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-PP1α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PPI-377, monoclonal
PM
antigen 37.5 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
rabbit, rat, bovine, human, mouse, monkey
tecniche
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:500 using mouse fibroblasts cell extract
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPP1CA(5499)
mouse ... Ppp1ca(19045)
rat ... Ppp1ca(24668)
Descrizione generale
Monoclonal Anti-Protein Phosphatase 1α specifically recognizes an epitope within the catalytic subunit of PP1α isoform (37.5 kDa).
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)