P7458
PKH26 Reference Microbeads
Sinonimo/i:
Red PKH reference beads
About This Item
Prodotti consigliati
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Livello qualitativo
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal counting control in flow cytometric acquisition and analysis
- for viable cell count analysis of fibroblasts
- for measuring the leukemic cell count by flow cytometry
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
PKH and CellVue® Fluorescent Cell Linker Kits provide fluorescent labeling of live cells over an extended period of time, with no apparent toxic effects.