Documenti fondamentali
P6956
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) ammonium salt
≥99%
Sinonimo/i:
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, β-oleoyl-γ-palmitoyl (C18:1,[cis]-9/C16:0) ammonium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H80NO10P · xNH3
Peso molecolare:
766.04 (free acid basis)
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
ester
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][N+]([H])([H])[H].[H]\C(CCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)COP([O-])(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C40H77O10P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h15,17,37-38,41-42H,3-14,16,18-36H2,1-2H3,(H,45,46);1H3/b17-15-;/t37?,38-;/m1./s1
RVRILIVONLLHGP-FOVVTBNVSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3