Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C80H138N26O24S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
1912.24
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiApplication
Control used in the study of the biological activity of prion protein.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?