P6642
Potassium fluoride dihydrate
≥99%
About This Item
Formula condensata:
KF · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Punto di fusione
41 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F-].[K+].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/FH.K.2H2O/h1H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?