P5810
Monoclonal Anti-CD3−PE antibody produced in mouse
clone UCHT-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-CD3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UCHT-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3E(916)
Descrizione generale
Specificità
4th Workshop: paper no. T3.2
Immunogeno
Applicazioni
Descrizione del bersaglio