P5394
L-α-fosfatidilcolina
from dried egg yolk, Type X-E, ≥40% (enzymatic)
Sinonimo/i:
1,2-diacil-sn-glicero-3-fosfocolina, 3-sn-fosfatidilcolina, L-α-lecitina, Azolectina, PC
Origine biologica
egg yolk (dried)
Tipo
Type X-E
Stato
solid
Concentrazione
≥40% (enzymatic)
Gruppo funzionale
phospholipid
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Applicazioni
- Hydroxyzine- and cetirizine-loaded liposomes: effect of duration of thin film hydration, freeze-thawing, and changing buffer pH on encapsulation and stability.: Discusses the encapsulation efficiency of hydroxyzine and cetirizine in L-α-Phosphatidylcholine liposomes, emphasizing the impact of preparation conditions on liposomal stability and drug release (Elzainy et al., 2005).
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)