P5376
p-Phenylbenzoic acid
Sinonimo/i:
4-Biphenylcarboxylic acid
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352106
Prodotti consigliati
Stato
crystals
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)