P3043
β-Propiolactone
Grade III, 85-90%
Sinonimo/i:
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Grade III
Saggio
85-90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−33 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup