P2635
Palmitoleoyl chloride
≥98%, liquid
Sinonimo/i:
cis-9-Hexadecenoyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H29ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3/b8-7-
VZQFJZYVQNXVRY-FPLPWBNLSA-N
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)