P2161
Thyrotropin releasing hormone acetate salt
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
TRH, pGlu-His-Pro Amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26N6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(O)=O.NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H]3CCC(=O)N3
Informazioni sul gene
human ... TRH(7200)
mouse ... Trhr(22045)
Azioni biochim/fisiol
Stimulates the production of thyrotropin (TSH) and its secretion from the anterior pituitary.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?