P204
Phenylbenzene ω-phosphono-α-amino acid
solid
Sinonimo/i:
3-[2′-Phosphonomethyl[1,1′-biphenyl]-3-yl]alanine, PMBA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 0.15 mg/mL
DMSO: 0.2 mg/mL
0.1 M NaOH: >10 mg/mL
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1cccc(c1)-c2ccccc2CP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18NO5P/c17-15(16(18)19)9-11-4-3-6-12(8-11)14-7-2-1-5-13(14)10-23(20,21)22/h1-8,15H,9-10,17H2,(H,18,19)(H2,20,21,22)/t15-/m0/s1
NCEGJIHRQBRVJQ-HNNXBMFYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRIN1(2902)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3