P1519
1,4-Phenylenediamine dihydrochloride
Sinonimo/i:
1,4-Benzenediamine dihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Stringa SMILE
Cl.Cl.Nc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?