P1502
PTH-(ε-phenylthiocarbamyl)lysine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1[C@H](CCCCNC(=S)Nc2ccccc2)NC(=S)N1c3ccccc3
InChI
1S/C20H22N4OS2/c25-18-17(23-20(27)24(18)16-11-5-2-6-12-16)13-7-8-14-21-19(26)22-15-9-3-1-4-10-15/h1-6,9-12,17H,7-8,13-14H2,(H,23,27)(H2,21,22,26)/t17-/m0/s1
BUPYRERCBPFRFM-KRWDZBQOSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3