P0869
Monoclonal Anti-Peroxisome Proliferator Activated Receptor α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 3B6/PPAR, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-PPARα
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B6/PPAR, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 2-5 μg/mL using human, mouse and rat
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARA(5465)
mouse ... Ppara(19013)
rat ... Ppara(25747)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3