P0081
Monoclonal Anti-PMP22 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone CF1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CMT1A, Anti-Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1A, Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-HNPP, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CF1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~22 kDa
Reattività contro le specie
human, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human spinal cord tissue sections.
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PMP22(5376)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol