Documenti fondamentali
OH83033962
Ohaus® pH Meter
Model ST300-B
About This Item
Codice UNSPSC:
41115603
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
epoxy shaft
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 83033962
ORP measuring range
-1999-+1999 mV
Campo di misura del pH
0.00-14.00 pH unit
Campo di misura della temperatura
0-100 °C
Batteria
4 AAA, 250 hr life
Descrizione generale
Easy-to-use and accurate with a simple calibration process, automatic temperature compensation and fast results. Ideal for secure field use with a meter stand, wrist strap and durable IP54 housing.
Applicazioni
pH, oxidation-reduction potential (ORP) measurement
Caratteristiche e vantaggi
Automatic and manual temperature compensation, auto buffer recognition, calibration icon
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)